Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
L13265.03
L13265.06
L13265.14
L13265.03EA
38.8
EUR
L13265.03
L13265.06
L13265.14
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico ≥98%
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico
Purity: 98+%
CAS No.: 20989-17-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 3196190
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064404 Núm. CAS: 20989-17-7 |