4-Metil-3-nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L13454.03 L13454.06 L13454.14
L13454.03EA 36 EUR
L13454.03 L13454.06 L13454.14
4-Metil-3-nitrobenzaldehído ≥98%
4-Metil-3-nitrobenzaldehído
Purity: 98% CAS No.: 31680-07-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 1637706 MDL No.: MFCD00017011
Formula: C₈H₇NO₃
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017011
Núm. CAS: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4