Fosfito de tributilo ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14307.AE
L14307.AP
L14307.AEEA
53.2
EUR
L14307.AE
L14307.AP
Fosfito de tributilo ≥94%
Fosfito de tributilo
Purity: 94%
CAS No.: 102-85-2
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -80°
Boiling Point: 125-128°/10mm
Beilstein Reference: 1703866
MDL No.: MFCD00009437
Formula:
C₁₂H₂₇O₃P Pto. Ebullición: 125…128 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0,915 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009437 Núm. CAS: 102-85-2 EINECS: 203-061-3 |