5-Metilnicotinato de metilo ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-methylnicotinate
L16371.03
L16371.06
L16371.03EA
52.7
EUR
L16371.03
L16371.06
5-Metilnicotinato de metilo ≥94%
5-Metilnicotinato de metilo
Purity: 94%
CAS No.: 29681-45-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 90°/3mm
MDL No.: MFCD01075739
Formula:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 42…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075739 Núm. CAS: 29681-45-6 |