(R)-(+)-Hidroxipirrolidina 99%, ee 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Pyrrolidin-3-ol, (R)-(+)-3-Pyrrolidinol, (R)-(+)-3-Hydroxypyrrolidine
L19499.03 L19499.06
L19499.03EA 61.5 EUR
L19499.03 L19499.06
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina 99%, ee 99%
(R)-(+)-Hidroxipirrolidina
Purity: 99% CAS No.: 2799-21-5 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: 15° Boiling Point: 108-110°/8mm Beilstein Reference: 5376132 Optical Rotation: +6.5° (c=3.5 in methanol) MDL No.: MFCD00145220
Formula: C₄H₉NO
Pto. Ebullición: 108…110 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,048
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145220
Núm. CAS: 2799-21-5