Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
L19586.03
L19586.06
L19586.14
L19586.03EA
28.1
EUR
L19586.03
L19586.06
L19586.14
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Purity: 99+%
CAS No.: 52950-18-2
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 119-121°
Beilstein Reference: 2693370
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,59 g/mol Pto. de fusión: 119…121 °C Densidad: 1,48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798429 Núm. CAS: 52950-18-2 EINECS: 444-040-0 |