Aluminio cloruro, anhidro 99%, en gránulos, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum chloride
195780010 195785000
ACRO195780010EA 57.3 EUR
ACRO195780010 ACRO195785000
Aluminio cloruro, anhidro 99%, en gránulos, extra puro
Aluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 194 °C
Densidad: 2,44 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003422
Núm. CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00335
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to grey Granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)