Ácido 3-fluoroisonicotinico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20042.03
L20042.06
L20042.03EA
31.3
EUR
L20042.03
L20042.06
Ácido 3-fluoroisonicotinico ≥97%
Ácido 3-fluoroisonicotinico
Purity: 97%
CAS No.: 393-53-3
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 251-254° dec.
Beilstein Reference: 383678
Formula:
C₆H₄FNO₂ Pto. de fusión: 251…254 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03789251 Núm. CAS: 393-53-3 |