Aluminio cloruro, anhidro 99.999% (trace metals basis), en polvo para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum chloride
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 218 EUR
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Aluminio cloruro, anhidro 99.999% (trace metals basis), en polvo para análisis
Aluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 194 °C
Densidad: 2,44 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003422
Núm. CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00335
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm