Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
10007132-1 10007132-10 10007132-25 10007132-5
CAYM10007132-1EA 31.5 EUR
CAYM10007132-1 CAYM10007132-10 CAYM10007132-25 CAYM10007132-5
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Alcohol (R)-(-)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Número MDL: MFCD00008062
Núm. CAS: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5