Aluminio cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum chloride
Ampuled under argon
44313.14
44313.22
44313.14EA
302
EUR
44313.14
44313.22
Aluminio cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Aluminium chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190°subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formula:
AlCl₃ MW: 133,34 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 190 °C, (subl.) Densidad: 2,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003422 Núm. CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Índice Merck: 14,337 |