Aluminio cloruro, anhidro ≥99.985% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminum chloride
88488.06
88488.18
88488.30
88488.06EA
96.5
EUR
88488.06
88488.18
88488.30
Aluminio cloruro, anhidro ≥99.985% (metals basis)
Aluminio cloruro
Purity: 99.985%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder
Density: 2.44
Appearance: White to yellow
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formula:
AlCl₃ Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 190 °C (subl.) Densidad: 2,44 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003422 Núm. CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Índice Merck: 14,337 |