Aluminio cloruro, anhidro ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum chloride
89914.A1 89914.D9
89914.A1EA 53.9 EUR
89914.A1 89914.D9
Aluminio cloruro, anhidro ≥95%
Aluminium chloride
Purity: 95+% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder Density: 2.44 Appearance: Yellow to gray Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190 °C (subl.)
Densidad: 2,44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003422
Núm. CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,337