Aluminio cloruro, anhidro 99%, granular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11892.0B A11892.30 A11892.0E
A11892.0BEA 51.2 EUR
A11892.0B A11892.30 A11892.0E
Aluminio cloruro, anhidro 99%, granular
Aluminio cloruro
Purity: 99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
Pto. Ebullición: 180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190 °C (subl.)
Densidad: 2,44
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003422
Núm. CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,337