1-Etil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0749-25G E0749-5G
TCIAE0749-25GEA 390 EUR
TCIAE0749-25G TCIAE0749-5G
1-Etil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Etil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₀H₁₀
Pto. Ebullición: 192°C
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173887
Núm. CAS: 40307-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60da93f749d8b88a76d0695132ef973dcdca3739&vid=60da93f749d8b88a76d0695132ef973dcdca3739&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %