Trietanolamina clorhidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08357.0100 1.08357.1000
1.08357.0100EA 48 EUR
1.08357.0100 1.08357.1000
Trietanolamina clorhidrato, Millipore®
Trietanolamina clorhidrato
Formula: C₆H₁₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012596
Núm. CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2