3-Cloropropeno estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Estabilización: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 32 EUR
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Cloropropeno estabilizado, Sigma-Aldrich®
3-Cloropropeno
Formula: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Pto. Ebullición: 44
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000984
Núm. CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 (6.1) I
Índice Merck: 13,00286
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C