(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Allyl glycidyl ether
MQ200
8.00259.0250 8.00259.2500
8.00259.0250EA 101 EUR
8.00259.0250 8.00259.2500
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter, Sigma-Aldrich®
(±)-Alil 2,3-epoxipropil éter
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005143
Núm. CAS: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -100 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 264 °C