(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip estabilizado para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Estabilización: estabilizado con mequinol
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 52.4 EUR
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip estabilizado para síntesis
(±)-Metacrilato de 2,3-epoxip
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005137
Núm. CAS: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),III