Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) ≥97% estabilizado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Estabilización: estabilizado con mequinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00610.0250 8.00610.1000
8.00610.0250EA 28.2 EUR
8.00610.0250 8.00610.1000
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros) ≥97% estabilizado, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de 2-hidroxipropilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004536
Núm. CAS: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay isomers (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.027 - 1.030
Identity (IR) passes test