Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00742.0100 8.00742.1000 8.00742.9025
8.00742.0100EA 34.1 EUR
8.00742.0100 8.00742.1000 8.00742.9025
Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico, Sigma-Aldrich®
Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 85-43-8
EINECS: 201-605-4
UN: 2698
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 103 °C
Molar Mass 152.14 g/mol
Boiling Point 195 °C (67 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.375 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C