Dicloruro de etilendiamonio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ethylenediamine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.1000 8.00948.9050
8.00948.0005EA 29.5 EUR
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.1000 8.00948.9050
Dicloruro de etilendiamonio, Sigma-Aldrich®
Dicloruro de etilendiamonio
Formula: C₂H₁₀Cl₂N₂
MW: 133,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012524
Núm. CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 133.02 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Hill Formula C2H10Cl2N2
Chemical Formula H2NCH2CH2NH2 * 2HCl