Ammonium sulfite 35% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 20.5 EUR
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammonium sulfite 35% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Sulfito de amonio
Formula: H₈N₂O₃S
MW: 116.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10196-04-0
EINECS: 233-484-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)