Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01417.0250 8.01417.9025
8.01417.0250EA 38.8 EUR
8.01417.0250 8.01417.9025
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio, Sigma-Aldrich®
Hidrogenocarbonato de aminoguanidinio
Formula: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012949
Núm. CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 5 g/l (20 °C)
Melting Point 125 °C decomposes
Molar Mass 136.11 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 8.9 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 245 °C
Synonyms Aminoguanidine bicarbonate
Hill Formula C2H8N4O3
Chemical Formula CH6N4 * H2CO3