Crotonaldehído (Mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Butenal, mixture of cis and trans, Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02667.0100
8.02667.1000
8.02667.0100EA
56.1
EUR
8.02667.0100
8.02667.1000
Crotonaldehído (Mezcla de isómeros) ≥99.0% (por GC) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Crotonaldehído
Formula:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007003 Núm. CAS: 4170-30-3 EINECS: 224-030-0 UN: 1143 ADR: 6.1 (3) I |