Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02834.0025 8.02834.0100
8.02834.0025EA 54.8 EUR
8.02834.0025 8.02834.0100
Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio), Sigma-Aldrich®
Dicloruro de 2,2'-ditiodi(etilamonio)
Formula: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MW: 225.20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012905
Núm. CAS: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 218 - 221 °C
Molar Mass 225.19 g/mol
Synonyms Cystamine dihydrochloride
Hill Formula C4H14Cl2N2S2
Chemical Formula [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] * 2 HCl