Mercaptamina clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 59.1 EUR
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Mercaptamina clorhidrato para síntesis, Sigma-Aldrich®
Mercaptamina clorhidrato
Formula: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
Pto. de fusión: 67 - 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012904
Núm. CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test