(±)-Óxido de estireno, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Styrene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03202.0250 8.03202.0025
8.03202.0250EA 67.3 EUR
8.03202.0250 8.03202.0025
(±)-Óxido de estireno, Sigma-Aldrich®
(±)-Óxido de estireno
Formula: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005121
Núm. CAS: 96-09-3
EINECS: 202-476-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 193 - 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 74 °C
Refractive Index 1.5338 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 22 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 498 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials