Ácido glioxilico monohidrato, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
8.04107.0025EA 52.9 EUR
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
Ácido glioxilico monohidrato, Sigma-Aldrich®
Ácido glioxilico monohidrato
Formula: C₂H₂O₃·1H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149497
Núm. CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46.7 °C
Molar Mass 92.05 g/mol
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material