Hidantoína, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Imidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04511.0100 8.04511.0500
8.04511.0100EA 28.5 EUR
8.04511.0100 8.04511.0500
Hidantoína, Sigma-Aldrich®
Hidantoína
Formula: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
Número MDL: MFCD00005259
Núm. CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 219 - 222 °C
Molar Mass 100.08 g/mol
Synonyms 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
Hill Formula C3H4N2O2