4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.04784.0100 8.04784.0500
8.04784.0100EA 61.3 EUR
8.04784.0100 8.04784.0500
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona, Sigma-Aldrich®
4H-3,1-Benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006700
Núm. CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 230 - 232 °C
Molar Mass 163.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Flash Point 308 °C
Ignition Point 600 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR