Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato ≥97.0% estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000 8.06455.9050 8.06455.9025
8.06455.0100EA 32.6 EUR
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000 8.06455.9050 8.06455.9025
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato ≥97.0% estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process
Formula: CH₃NaO₃S·2H₂O
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1,8 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150598
Núm. CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric, calc. as dihydrate) ≥ 97.0 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %
Identity (IR) passes test