3-Nitrobencenosulfonato de sodio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
MQ200
8.06548.0100 8.06548.1000
8.06548.0100EA 33.6 EUR
8.06548.0100 8.06548.1000
3-Nitrobencenosulfonato de sodio, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobencenosulfonato de sodio
Formula: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007490
Núm. CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C (decomposition)
Molar Mass 225.16 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 355 °C