Paladio 10% on activated carbon hydrogenation catalyst (oxidised form), para síntesis, no reducido, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07104.0010 8.07104.0005
8.07104.0010EA 311 EUR
8.07104.0010 8.07104.0005
Paladio 10% on activated carbon hydrogenation catalyst (oxidised form), para síntesis, no reducido, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 460 °C