Piridina-2-carbaldehido-oxima, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07466.0025 8.07466.0100
8.07466.0025EA 41.5 EUR
8.07466.0025 8.07466.0100
Piridina-2-carbaldehido-oxima, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-carboxaldoxime
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006354
Núm. CAS: 873-69-8
EINECS: 212-849-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
pH 7 (13 g/l, H2O, 20 °C)