Ácido glioxilico 50% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
8.14084.0250EA 46.9 EUR
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
Ácido glioxilico 50% en solución acuosa, Sigma-Aldrich®
Ácido glioxilico
Formula: C₂H₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006958
Núm. CAS: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (25 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.4149 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (H2O, 19.5 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material