Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato estabilizado, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
8.17068.1000 8.17068.9025
8.17068.1000EA 386 EUR
8.17068.1000 8.17068.9025
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato estabilizado, SAFC®
Hidroximetanosulfinato de sodio dihidrato
Formula: CH₃NaO₃S·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150598
Núm. CAS: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4