N,N-Dimetilalilamina, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: N-Allyldimethylamine, 1-Dimethylamino-2-propene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
8.18197.0025EA 214 EUR
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
N,N-Dimetilalilamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilalilamina
Formula: C₅H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038234
Núm. CAS: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 85.14 g/mol
Boiling Point 62 - 64 °C
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.3998 (20 °C, 589 nm)
Density 0.730 g/cm3 (20 °C)