Amoníaco en solución 10 N
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
85754.360
85754.410
PRLS85754.360EA
0
EUR
PRLS85754.360
PRLS85754.410
Amoníaco en solución 10 N
Amoníaco en solución
Formula:
NH₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066650 Núm. CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...