Amoníaco en solución 3 mol/l (3 N)
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
85755.360 85755.410
PRLS85755.360EA 0 EUR
PRLS85755.360 PRLS85755.410
Amoníaco en solución 3 mol/l (3 N)
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III