Ácido nítrico 8 mol/l (8 N)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Nitric acid solution

88571.5010 88571.290
PRLS88571.5010EA 0 EUR
PRLS88571.5010 PRLS88571.290
Ácido nítrico 8 mol/l (8 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR