Ácido nítrico 7 mol/l (7 N)
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Nitric acid solution
MC306237.5000 MC306237.9015 MC306237.290
PRLSMC306237.5000EA 0 EUR
PRLSMC306237.5000 PRLSMC306237.9015 PRLSMC306237.290
Ácido nítrico 7 mol/l (7 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87
Pto. de fusión: -42
Densidad: 1.51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06610