Cloruro de indio (I), anhidro ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
40033.02
40033.06
40033.14
40033.02EA
27.7
EUR
40033.02
40033.06
40033.14
Cloruro de indio (I), anhidro ≥99.995% (metals basis)
Cloruro de indio (I)
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formula:
InCl Pto. Ebullición: 608 °C Pto. de fusión: ∼225 °C Densidad: 4,19 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148875 Núm. CAS: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8,III |