Cloruro de indio (III) 99.995% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de indio
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 111 EUR
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Cloruro de indio (III) 99.995% (trace metals basis)
Cloruro de indio (III)
Formula: Cl₃In
MW: 221.18 g/mol
Pto. Ebullición: 800
Pto. de fusión: 586 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011058
Núm. CAS: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04980
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %