Cloruro de indio (III), anhidro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de indio
11856.03
11856.09
11856.18
11856.30
11856.03EA
61
EUR
11856.03
11856.09
11856.18
11856.30
Cloruro de indio (III), anhidro ≥99.999% (metals basis)
Cloruro de indio (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Crystalline
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formula:
Cl₃In MW: 221,18 g/mol Pto. Ebullición: 800 °C Pto. de fusión: 586 °C Densidad: 3,460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011058 Núm. CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4958 |