Cloruro de indio (III), anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de indio
41977.18
41977.09
41977.30
41977.18EA
333
EUR
41977.18
41977.09
41977.30
Cloruro de indio (III), anhidro ≥99.99% (metals basis)
Cloruro de indio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Crystalline
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formula:
Cl₃In MW: 221.18 g/mol Pto. Ebullición: 800 °C Pto. de fusión: 586 Densidad: 3.460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011058 Núm. CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4958 |