Cloruro de indio (III), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de indio
Ampuled under argon
44349.06
44349.22
44349.06EA
138
EUR
44349.06
44349.22
Cloruro de indio (III), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Cloruro de indio (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: Cl3In
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formula:
Cl₃In MW: 221.18 g/mol Pto. Ebullición: 800 °C Pto. de fusión: 586 Densidad: 3.460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011058 Núm. CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4958 |