Cloruro de indio (III), anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de indio
L18758.06
L18758.14
L18758.06EA
67.8
EUR
L18758.06
L18758.14
Cloruro de indio (III), anhidro 98+%
Cloruro de indio (III)
Purity: 98+%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formula:
Cl₃In MW: 221.18 g/mol Pto. Ebullición: 800 °C Pto. de fusión: 586 Densidad: 3.460 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011058 Núm. CAS: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4958 |