Cloruro de talio (I) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Thallium chloride
208880250 208881000
ACRO208880250EA 145 EUR
ACRO208880250 ACRO208881000
Cloruro de talio (I) 99%
Cloruro de talio (I)
Formula: ClTl
MW: 239.84 g/mol
Pto. Ebullición: 720
Pto. de fusión: 430
Densidad: 7 g/cm³
Número MDL: MFCD00011274
Núm. CAS: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,09395
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %