Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinónimos:
8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1028-100G
A1028-25G
A1028-5G
A1028-100GEA
822
EUR
A1028-100G
A1028-25G
A1028-5G
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico, Sigma-Aldrich®
Ácido 8-anilinonaftaleno-1-sulfónico
Formula:
C₁₆H₁₃NO₃S MW: 299.35 g/mol Pto. de fusión: 215…217 °C (desc., lit.) Temperatura de almacenaje: Room Temperature |
Número MDL:
MFCD00003998 Núm. CAS: 82-76-8 EINECS: 201-438-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance (Colour) |
Conforms to Requirements Gray to dark green or black |
Appearance (Form) | Powder |
Solubility (Colour) | Dark Green to Dark Brown to Black |
Solubility (Turbidity) 50 mg/ml, DMF |
Clear to Turbid |
Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
Solvent Content | ≤0.5% |
Purity (HPLC) | ≥97% |
Recommended Retest Period | 3 years |